Få mere at vide
Formamidine Acetate, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 3473-63-0 |
| Smeltepunkt | 156°C to 160°C |
| MDL nummer | MFCD00012866 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | Formamidine acetate, Formamidine acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 44.06 (Free Base Basis) |
| Grad | Research |