Få mere at vide
Formamidinacetat, 99%
Artikelnummer. 11459083
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11459083 500 g 500g
11449083 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459083 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11158.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3473-63-0 | C3H8N2O2 | 104,109 g/mol
Formamidinacetat anvendes som et mellemprodukt i syntesen af aktive farmaceutiske ingredienser. Det bruges også som et kondenseringsmiddel til fremstilling af pyrimidin- og imidazol-heterocykler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Formamidinacetat bruges som mellemprodukt i syntesen af aktive farmaceutiske ingredienser. Det bruges også som et kondenseringsmiddel til fremstilling af pyrimidin- og imidazol-heterocykler.
Opløselighed Opløseligt i
vand og varm alkohol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Fugt følsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3473-63-0
Molekylær formel C3H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 104.109
MDL nummer MFCD00012866
InChI nøgle XPOLVIIHTDKJRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym formamidine acetate, methanimidamide, monoacetate, formamidinium acetate, acetic acid; methanimidamide, formamidine acetate salt, formamidine, monoacetate, formimidamide acetate, imidoformamide acetate, acetic acid; formamidine, methanimidamide monoacetate
PubChem CID 160693
IUPAC navn eddikesyre; metanimidamid
SMIL CC(=O)O.C(=N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formamidine acetate
Smeltepunkt ∼158 °C (dekomponering)
Tæthed 1.124
pH 8
Mængde 500 g
Beilstein 3563488
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand og varm alkohol.
Formel vægt 104.11
Procent renhed 99%