Få mere at vide
Formamidinacetat, 99%
Artikelnummer. 11449083
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449083 100 g 100g
11459083 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449083 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11158.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    437.32 DKK
    393.65 DKK / 100g
    Spare 43.67 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3473-63-0 | C3H8N2O2 | 104,109 g/mol
Formamidinacetat anvendes som et mellemprodukt i syntesen af aktive farmaceutiske ingredienser. Det bruges også som et kondenseringsmiddel til fremstilling af pyrimidin- og imidazol-heterocykler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Formamidinacetat bruges som mellemprodukt i syntesen af aktive farmaceutiske ingredienser. Det bruges også som et kondenseringsmiddel til fremstilling af pyrimidin- og imidazol-heterocykler.
Opløselighed Opløseligt i
vand og varm alkohol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Fugt følsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3473-63-0
Molekylær formel C3H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 104.109
MDL nummer MFCD00012866
InChI nøgle XPOLVIIHTDKJRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym formamidine acetate, methanimidamide, monoacetate, formamidinium acetate, acetic acid; methanimidamide, formamidine acetate salt, formamidine, monoacetate, formimidamide acetate, imidoformamide acetate, acetic acid; formamidine, methanimidamide monoacetate
PubChem CID 160693
IUPAC navn eddikesyre; metanimidamid
SMIL CC(=O)O.C(=N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formamidine acetate
Smeltepunkt ∼158°C (decomposition)
Tæthed 1.124
pH 8
Mængde 100 g
Beilstein 3563488
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water and hot alcohol.
Formel vægt 104.11
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formamidine acetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanimidamide, monoacetate