Få mere at vide
Formamidinacetat, 99%
Artikelnummer. 10734611 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10734611 100 g Plastflaske 100g
10645922 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10734611 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 119711000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
CAS: 3473-63-0 | CH4N2·C2H4O2 | 104,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3473-63-0
Molekylær formel CH4N2·C2H4O2
Molekylvægt (g/mol) 104.11
MDL nummer MFCD00012866
InChI nøgle XPOLVIIHTDKJRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym formamidine acetate, methanimidamide, monoacetate, formamidinium acetate, acetic acid; methanimidamide, formamidine acetate salt, formamidine, monoacetate, formimidamide acetate, imidoformamide acetate, acetic acid; formamidine, methanimidamide monoacetate
PubChem CID 160693
IUPAC navn eddikesyre; metanimidamid
SMIL CC(=O)O.C(=N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formamidine acetate
Navn note 99%
Smeltepunkt 157 °C til 161 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1240g/mL
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Lineær formel HC(=NH)NH2·CH3CO2H
Mængde 100 g
Fieser 01,403; 02,202; 03,147
Specifik vægtfylde 1.124
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 832 g/L (21 °C)
Formel vægt 104.11
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formamidine acetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.