Få mere at vide
Formamid, Ultrapure Bioreagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15548214 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
Smal mund af ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15548214 100 mL Smal mund af ravfarvet glasflaske Hver
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15548214 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 402800
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-02-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenhedsreagenser testet til brug i bioteknologiske applikationer, såsom elektroforese og væskekromatografi
    Til denaturering af nukleinsyrer før analyse
Kemiske identifikatorer
CAS 75-12-7
Molekylær formel CH3NO
Molekylvægt (g/mol) 45.04
MDL nummer MFCD00007941
InChI nøgle ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
IUPAC navn formamid
SMIL NC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formamide
Mængde 100 mL
Flammepunkt 154,00 °C
Emballage Smal mund af ravfarvet glasflaske
Specifik vægtfylde 1L = 1.13kg
Formel vægt 45.04
Grad Ultra Pure
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formamide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Formamide