Få mere at vide
Formamid, Ultra Pure, 99,5% min
Artikelnummer. 15438679
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15438679 250 mL 250ml
15428679 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15438679 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J67206.AK
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 75-12-7 | CH3NO | 45,04 g/mol
Formamid bruges til syntese af medicin, animalsk lim og andre organiske forbindelser. Det bruges også som et opløsningsmiddel, der ioniserer vanduopløselige forbindelser. Det bruges som blødgøringsmiddel til papir og fiber. Det er meget udbredt inden for krydderi-, farve-, plast- og tekstilindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Formamid anvendes til syntese af medicin, animalsk lim og andre organiske forbindelser. Det bruges også som et opløsningsmiddel, der ioniserer vanduopløselige forbindelser. Det bruges som blødgøringsmiddel til papir og fiber. Det er meget udbredt inden for krydderi-, farve-, plast- og tekstilindustrien.
Opløselighed
Opløseligt i vand (20 mg/ml), methanol, ethanol og acetone. Lidt opløseligt i ether.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares ved stuetemperatur. Opbevares væk fra vand eller fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-12-7
Molekylær formel CH3NO
Molekylvægt (g/mol) 45.04
MDL nummer MFCD00007941
InChI nøgle ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
IUPAC navn formamid
SMIL NC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formamide
Smeltepunkt 2 °C
Navn note Ultra Pure
Farve Farveløs
Tæthed 1.134 g/mL
Mængde 250 mL
Flammepunkt 150 °C (302 °F)
Lugt Ammoniak-lignende
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.4475
Beilstein 505995
Kogepunkt 210 °C
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (20 mg/ml), methanol, ethanol og acetone. Let opløselig i æter.
Formel vægt 45.04
Procent renhed ≥99.5%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Formamide, Ultra Pure
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Precautionary Statement
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Formamide