Få mere at vide
Formamid, Ultra Pure, 99,5% min
Beskrivelse
Formamid bruges til syntese af medicin, animalsk lim og andre organiske forbindelser. Det bruges også som et opløsningsmiddel, der ioniserer vanduopløselige forbindelser. Det bruges som blødgøringsmiddel til papir og fiber. Det er meget udbredt inden for krydderi-, farve-, plast- og tekstilindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Formamid anvendes til syntese af medicin, animalsk lim og andre organiske forbindelser. Det bruges også som et opløsningsmiddel, der ioniserer vanduopløselige forbindelser. Det bruges som blødgøringsmiddel til papir og fiber. Det er meget udbredt inden for krydderi-, farve-, plast- og tekstilindustrien.
Opløselighed
Opløseligt i vand (20 mg/ml), methanol, ethanol og acetone. Lidt opløseligt i ether.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares ved stuetemperatur. Opbevares væk fra vand eller fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Formamide |
| Smeltepunkt | 2°C |
| Navn note | Ultra Pure |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1.134 g/mL |
| Mængde | 100 mL |
| Flammepunkt | 150°C (302°F) |
| Lugt | Ammonia-like |
| Fysisk form | Væske |
| Brydningsindeks | 1.4475 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Formamide, Ultra Pure
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Formamide