Få mere at vide
Formamid, TRC
Artikelnummer. 30136568
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
250 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136568 250 mL
18062140 50 mL
18081640 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136568 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF691480250ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-12-7
Molekylær formel C H3 N O
Molekylvægt (g/mol) 45.04
Synonym Formamide, Carbamaldehyde, Formimidic acid, Methanamide, NSC 748
IUPAC navn Formamid
SMIL NC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formamide
Renhedsgrad noter GC
Mængde 250 mL
InChI formel InChI=1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
Formel vægt 45.0215
Procent renhed >95%