Få mere at vide
Formamid, spektrofotometrisk kvalitet, 99+%
Artikelnummer. 11410670
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
4 x 500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2000ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11410670 4 x 500 mL 2000ml
11325148 100 mL 100ml
11400670 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11410670 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044066.AY
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 75-12-7 | CH3NO | 45,04 g/mol
Formamid bruges til syntese af medicin, animalsk lim og andre organiske forbindelser. Det bruges også som et opløsningsmiddel, der ioniserer vanduopløselige forbindelser. Det bruges som blødgøringsmiddel til papir og fiber. Det er meget udbredt inden for krydderi-, farve-, plast- og tekstilindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-12-7
Molekylær formel CH3NO
Molekylvægt (g/mol) 45.04
MDL nummer MFCD00007941
InChI nøgle ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
IUPAC navn formamid
SMIL NC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formamide
Smeltepunkt 2 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.134 g/mL
Mængde 4 x 500 mL
Flammepunkt 154 °C (310 °F)
Lugt Ammoniak-lignende
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.4475
Lineær formel HCONH2
Beilstein 505995
Merck Index 14,4237
Kogepunkt 210 °C
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (20 mg/ml), methanol, ethanol og acetone. Let opløselig i æter.
Formel vægt 45.04
Procent renhed ≥99%
Grad Spektrofotometri