Få mere at vide
Formamid, puris. pa, ACS-reagens,≥ 99,5 % (GC/T), Honeywell Riedel-de Haën™
Mængde:
250 mL
4 x 25 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
Pakke med 4
Beskrivelse
ACS GENERAL USE SOLVENTS
- value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
- suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
- variations and decrease issues traceable to solvent contamination
- all solvents are tested to meet ACS general use specifications
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Formamide |
| pH | 4 to 5 (at 20°C) |
| Smeltepunkt | 1°C to 3°C |
| Farve | Colorless |
| Tæthed | 1.132g/mL at 20°C, 1.134g/mL at 25°C |
| Kogepunkt | 210°C |
| Mængde | 4 x 25 mL |
| Flammepunkt | 175°C (347°F) |
| Tændingspunkt | 932°F |
| Lugt | Weak |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Formamide
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.