Få mere at vide
Formamid, puriss. p.a., ACS-reagens, ≥99,5% (GC/T), Solstice
Beskrivelse
ACS GENERELT BRUG OPLØSNINGSMIDLER
- prisbillig løsning til applikationer såsom præparativ skala HPLC, rengøring og organisk syntese
- velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC
- variationer og mindske problemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening
- alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Formamide |
| pH | 4 til 5 (ved 20 °C) |
| Smeltepunkt | 1 °C til 3 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1,132 g/ml ved 20 °C, 1,134 g/ml ved 25 °C |
| Mængde | 250 mL |
| Flammepunkt | 175 °C (347 °F) |
| Tændingspunkt | 932 °F |
| Lugt | Svag |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Formamide
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: formamide