Få mere at vide
Formamid, puriss. p.a., ACS-reagens, ≥99,5% (GC/T), Solstice
Artikelnummer. 15615650
Skift visning
Mængde:
250 mL
4 x 25 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
Pakke med 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15615650 1 L Glasflaske 1 L
15645650 4 x 25 mL Glasflaske Pakke med 4
15635650 250 mL Glasflaske 250ml
15625650 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15615650 Leverandør Honeywell-Riedel-de Haen Leverandørnr. 476701L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    585.00 DKK
    378.45 DKK / 1 L
    Spare 206.55 DKK
    35% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 99,5 % (GC/T)
ACS GENERELT BRUG OPLØSNINGSMIDLER
  • prisbillig løsning til applikationer såsom præparativ skala HPLC, rengøring og organisk syntese
  • velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC
  • variationer og mindske problemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening
  • alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-12-7
Molekylær formel CH3NO
Molekylvægt (g/mol) 45.04
MDL nummer MFCD00007941
InChI nøgle ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
IUPAC navn formamid
SMIL NC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formamide
pH 4 til 5 (ved 20 °C)
Smeltepunkt 1 °C til 3 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1,132 g/ml ved 20 °C, 1,134 g/ml ved 25 °C
Mængde 1 L
Flammepunkt 175 °C (347 °F)
Tændingspunkt 932 °F
Lugt Svag
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Lineær formel HCONH2
Damptryk 30 mmHg (129 °C), 0,08 mmHg (20 °C)
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 505995
Kogepunkt 210 °C
Formel vægt 45,04 g/mol
Procent renhed ≥99,5% (GC/T)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formamide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: formamide