missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Formamide-N,N-d2, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Formamide-N,N-D2 |
| CAS | 35645-04-6 |
| Molekylær formel | C D2 H N O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Formamide-N,N-d2 (6 CI, 7 CI, 9 CI), Formamide-N,N-D2, [N-2H2]Formamide, Carbam-d2-aldehyde, Formimidic-d2 acid |
| InChI formel | InChI=1 S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)/i/hD2 |
| SMIL | [2 H]N([2 H])C=O |
| IUPAC navn | N,N-dideuterioformamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 47.0529 |
| Formel vægt | 47.034 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?