Få mere at vide
Formamid (molekylærbiologi), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10796834
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10796834 500 mL Glasflaske 500ml
10440464 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10796834 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP227500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Til nukleinsyrehybridisering og sekventering
Formamid af molekylærbiologi-grad er almindeligt anvendt i nukleinsyrehybridisering og sekventering. Det kræver forbehandling med en blandet harpiks.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-12-7
Molekylær formel CH3NO
Molekylvægt (g/mol) 45.04
MDL nummer MFCD00007941
InChI nøgle ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
IUPAC navn formamid
SMIL NC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formamide
pH 4 til 5
Smeltepunkt 2 °C
Absorbans 0,1 maks. ved 280 nm
Tæthed 1.133g/cm³
Mængde 500 mL
Identifikation Beståelsesprøve
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Analyseprocentområde ≥99 %
Lineær formel H2NCH:O
Damptryk 0,08 mbar ved 20 °C
Viskositet 3,75 mPa/s ved 20 °C
Merck Index 15, 4265
Kogepunkt 210 °C
Formel vægt 45.04
Procent renhed ≥99%
Grad Molekylær biologi
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • Formamide
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2