Få mere at vide
Formamide-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Formamide-D3 |
| CAS | 43380-64-9 |
| Molekylær formel | C D3 N O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Formamide-d3 (6 CI, 7 CI, 9 CI), Formamide-D3, [2H3]Formamide, Carbamaldehyde-d3, Formimidic acid-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)/i1D/hD2 |
| SMIL | [2 H]N([2 H])C(=O)[2 H] |
| IUPAC navn | N,N,1-trideuterioformamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 48.0591 |
| Formel vægt | 48.0403 g/mol |
| Vis mere |