Få mere at vide
Formamid, ACS, 99,5+%
Artikelnummer. 11367088
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
4 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
4kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11367088 4 x 1 kg 4kg
11347088 250 g 250g
11357088 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11367088 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014835.D6
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 75-12-7 | CH3NO | 45,04 g/mol
Formamid anvendes til kryokonservering af væv og organer og i hybridiseringsbuffere. Det fungerer som en RNA-stabilisator i gelelektroforese ved at deionisere RNA. Det bruges som et alternativt opløsningsmiddel til elektrostatisk selvsamling af polymer nanofilm. Det bruges til fremstilling af hjernesektioner af mus til BrdU-immunhistokemi og fiskeanalyse af HeLa-celler. Det spiller i det væsentlige en afgørende rolle i krystallisation af lægemidler, i jordstabilisering, som opløsningsmiddel i blæk, som en komponent i flydende gødning, som en varmebestandig belægning og i nogle produkter til personlig pleje.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-12-7
Molekylær formel CH3NO
Molekylvægt (g/mol) 45.04
MDL nummer MFCD00007941
InChI nøgle ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
IUPAC navn formamid
SMIL NC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formamide
Smeltepunkt 2 °C
Navn note Til ACS-analyse
Farve Farveløs
Tæthed 1.134 g/mL
Mængde 4 x 1 kg
Flammepunkt 154 °C (310 °F)
Lugt Ammoniak-lignende
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.4475
Analyseprocentområde >99.5%
Lineær formel HCONH2
Beilstein 505995
Merck Index 14,4237
Kogepunkt 210 °C
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 45.04
Procent renhed ≥99.5%
Grad ACS