Få mere at vide
Formamid, ACS, 99,5+%
Artikelnummer. 11357088
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
4 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
4kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11357088 1 kg 1kg
11347088 250 g 250g
11367088 4 x 1 kg 4kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11357088 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014835.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1171.66 DKK
    1053.65 DKK / 1kg
    Spare 118.01 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
CAS: 75-12-7 | CH3NO | 45,04 g/mol
Formamid anvendes til kryokonservering af væv og organer og i hybridiseringsbuffere. Det fungerer som en RNA-stabilisator i gelelektroforese ved at deionisere RNA. Det bruges som et alternativt opløsningsmiddel til elektrostatisk selvsamling af polymer nanofilm. Det bruges til fremstilling af hjernesektioner af mus til BrdU-immunhistokemi og fiskeanalyse af HeLa-celler. Det spiller i det væsentlige en afgørende rolle i krystallisation af lægemidler, i jordstabilisering, som opløsningsmiddel i blæk, som en komponent i flydende gødning, som en varmebestandig belægning og i nogle produkter til personlig pleje.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-12-7
Molekylær formel CH3NO
Molekylvægt (g/mol) 45.04
MDL nummer MFCD00007941
InChI nøgle ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
IUPAC navn formamid
SMIL NC=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Formamide
Smeltepunkt 2 °C
Navn note Til ACS-analyse
Tæthed 1.134 g/mL
Mængde 1 kg
Flammepunkt 154 °C (310 °F)
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.4475
Analyseprocentområde >99.5%
Lineær formel HCONH2
Beilstein 505995
Merck Index 14,4237
Kogepunkt 210 °C
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 45.04
Procent renhed ≥99.5%
Grad ACS