Få mere at vide
Formamid, 99%
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Formamid anvendes til kryokonservering af væv og organer og i hybridiseringsbuffere. Det fungerer som en RNA-stabilisator i gelelektroforese ved at deionisere RNA. Det bruges som et alternativt opløsningsmiddel til elektrostatisk selvsamling af polymer nanofilm. Det bruges til fremstilling af hjernesektioner af mus til BrdU-immunhistokemi og fiskeanalyse af HeLa-celler. Det spiller i det væsentlige en afgørende rolle i krystallisation af lægemidler, i jordstabilisering, som opløsningsmiddel i blæk, som en komponent i flydende gødning, som varmebestandig belægning og i nogle produkter til personlig pleje.
Opløselighed
Det er blandbart med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med baser, oxidationsmidler, hydrogenperoxid, jod, pyridin og svovloxider.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Formamide |
| Smeltepunkt | 2 °C |
| Tæthed | 1.134 g/mL |
| Mængde | 10 kg |
| Flammepunkt | 150 °C (302 °F) |
| Brydningsindeks | 1.4475 |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Lineær formel | HCONH2 |
| Beilstein | 505995 |
| Merck Index | 14,4237 |
| Vis mere |