Få mere at vide
Formamid, 99%
Artikelnummer. 11468933
Skift visning
Mængde:
500 g
2500 g
10 kg
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11468933 2500 g 2500g
11458933 500 g 500g
11478933 10 kg 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11468933 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11076.0E
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 75-12-7 | CH3NO | 45,04 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Formamid anvendes til kryokonservering af væv og organer og i hybridiseringsbuffere. Det fungerer som en RNA-stabilisator i gelelektroforese ved at deionisere RNA. Det bruges som et alternativt opløsningsmiddel til elektrostatisk selvsamling af polymer nanofilm. Det bruges til fremstilling af hjernesektioner af mus til BrdU-immunhistokemi og fiskeanalyse af HeLa-celler. Det spiller i det væsentlige en afgørende rolle i krystallisation af lægemidler, i jordstabilisering, som opløsningsmiddel i blæk, som en komponent i flydende gødning, som varmebestandig belægning og i nogle produkter til personlig pleje.
Opløselighed
Det er blandbart med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med baser, oxidationsmidler, hydrogenperoxid, jod, pyridin og svovloxider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-12-7
Molekylær formel CH3NO
Molekylvægt (g/mol) 45.04
MDL nummer MFCD00007941
InChI nøgle ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
IUPAC navn formamid
SMIL NC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formamide
Smeltepunkt 2°C
Tæthed 1.134
Mængde 2500 g
Flammepunkt 150°C (302°F)
Lugt Ammonia-like
Brydningsindeks 1.4475
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel HCONH2
Beilstein 505995
Merck Index 14,4237
Kogepunkt 210°C
Opløselighedsinformation It is miscible with water.
Formel vægt 45.04
Procent renhed 99%