Få mere at vide
Formamid, 99+%, for spektroskopi
Artikelnummer. 10696794 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10696794 1 L Glasflaske 1 L
10627201 500 mL Glasflaske 500ml
10013493 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10696794 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 410760010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1740.00 DKK
    1686.59 DKK / 1 L
    Spare 53.41 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 75-12-7 | CH3NO | 45,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til UV/VIS spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-12-7
Molekylær formel CH3NO
Molekylvægt (g/mol) 45.04
MDL nummer MFCD00007941
InChI nøgle ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
IUPAC navn formamid
SMIL NC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formamide
Smeltepunkt 2,0 °C til 3,0 °C
Absorbans 0,01 ved 360 nm, 0,01 ved 400 nm, 0,05 ved 300 nm, 0,2 ved 280 nm, 0,5 ved 275 nm
Tæthed 1.1330g/mL
Mængde 1 L
Flammepunkt 175 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,4460 til 1,4480
Analyseprocentområde 99+%
Specifik vægtfylde 1.133
Lineær formel HCONH2
Viskositet 3,75 mPa (20 °C)
Vand 0,03% maks. (Koulometrisk)
Beilstein 02, 26
Fieser 01,402; 02,201; 03,147
Merck Index 15, 4265
Kogepunkt 210,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandet med vand. Andre opløseligheder: blandet med methanol, ethanol, acetone, eddikesyre, syre, dioxan, ethylenglycol, u.s.p. glycerol, phenol, let opløseligt i ether og benzen
Formel vægt 45.04
Procent renhed ≥99%
Grad Spektroskopi