Få mere at vide
Formamide, Spectrophotometric Grade, ≥99%, Honeywell Riedel-de Haën™
Beskrivelse
- Spectrophotometric grade solvents are high purity solvents made specifically for applications using spectrophotometers.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Formamide |
| Smeltepunkt | 1°C to 3°C |
| CAS | 75-12-7 |
| Tæthed | 1.134g/mL at 25°C |
| Mængde | 2 L |
| Flammepunkt | 175°C (347°F) |
| Tændingspunkt | 932°F |
| Emballage | Glass Bottle |
| Brydningsindeks | 1.447 |
| Molekylær formel | CH3NO |
| Vis mere |