Få mere at vide
Formamid, 99%, for molekylærbiologi, DNAse-, RNAse- og Protease-fri
Artikelnummer. 10602882 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10602882 500 mL Glasflaske 500ml
10114763 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10602882 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 327235000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 75-12-7 | CH3NO | 45,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til molekylærbiologi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-12-7
Molekylær formel CH3NO
Molekylvægt (g/mol) 45.04
MDL nummer MFCD00007941
InChI nøgle ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
IUPAC navn formamid
SMIL NC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formamide
pH 7 til 9 (1 M i 0,1 M KCl)
Smeltepunkt 2,0 °C til 3,0 °C
Navn note DNase, RNase og Protease Fri
Absorbans (0,5 M i vand), (0,5 M i vand) ved 0 nm, 0,02 max ved 280 nm, 0,05 maks. ved 260 nm
Tæthed 1.1330g/mL
Mængde 500 mL
Flammepunkt 175 °C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,4460 til 1,4480
Analyseprocentområde 99%
Specifik vægtfylde 1.133
Lineær formel HCONH2
Viskositet 3,75 mPa (20 °C)
Beilstein 02, 26
Fieser 01,402; 02,201; 03,147
Merck Index 15, 4265
Kogepunkt 210,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandet med vand. Andre opløseligheder: blandet med methanol, ethanol, acetone, eddikesyre, syre, dioxan, ethylenglycol, u.s.p. glycerol, phenol, let opløseligt i ether og benzen
Formel vægt 45.04
Procent renhed 99%
Grad Molekylær biologi
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formamide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.