Få mere at vide
Formamide, 99%, for molecular biology, DNAse, RNAse and Protease free
Artikelnummer. 10114763 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10114763 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10602882 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10114763 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 327230025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 75-12-7 | CH3NO | 45.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til molekylærbiologi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-12-7
Molekylær formel CH3NO
Molekylvægt (g/mol) 45.04
MDL nummer MFCD00007941
InChI nøgle ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
IUPAC navn formamid
SMIL NC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formamide
pH 7 to 9 (1M in 0.1M KCl)
Smeltepunkt 2.0°C to 3.0°C
Navn note DNase, RNase and Protease Free
Absorbans (0.5 M in water), (0.5 M in water) at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.05 max. at 260nm
Tæthed 1.1330g/mL
Mængde 2.5 L
Flammepunkt 175°C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.4460 to 1.4480
Analyseprocentområde 99%
Specifik vægtfylde 1.133
Lineær formel HCONH2
Viskositet 3.75 mPa.s (20°C)
Beilstein 02, 26
Fieser 01,402; 02,201; 03,147
Merck Index 15, 4265
Kogepunkt 210.0°C
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with methanol, ethanol, acetone, acetic, acid, dioxane, ethylene glycol, u.s.p. glycerol,, phenol, slibhtly soluble in ether and benzene
Formel vægt 45.04
Procent renhed 99%
Grad Molekylær biologi
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formamide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P403-Opbevares på et godt ventileret sted.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Formamide