Få mere at vide
Formamid, 99,6 %, ACS-reagens
Artikelnummer. 10627401 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Emballage:
EcoSafPak™ Glasflaske
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10627401 100 g Glasflaske 100g
10219660 500 g EcoSafPak™ Glasflaske 500g
10617401 1 kg EcoSafPak™ Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10627401 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 423741000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.00 DKK
    169.41 DKK / 100g
    Spare 5.59 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 75-12-7 | CH3NO | 45,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
EcoSafPak™ er et miljøvenligt emballagesystem lavet af 100 % genanvendeligt materiale af en SFI certificeret leverandør.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-12-7
Molekylær formel CH3NO
Molekylvægt (g/mol) 45.04
MDL nummer MFCD00007941
InChI nøgle ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
IUPAC navn formamid
SMIL NC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formamide
Smeltepunkt 2,0 °C til 3,0 °C
Tæthed 1.56 (Air = 1.0)
Mængde 100 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,4460 til 1,4480 (20 °C, 589 nm)
Analyseprocentområde 99.6%
Lineær formel HCONH2
Damptryk Damptryk: 0,08 mbar ved 20 °C
Beilstein 02, 26
Fieser 01,402; 02,201; 03,147
Merck Index 15, 4265
Formel vægt 45.04
Procent renhed ≥99.5%
Grad ACS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formamide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.