Få mere at vide
Formamid (≥ 99,5 %), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10523525
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
Ravgult glas
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10523525 100 mL Ravgult glas 100ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10523525 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP228100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Til nukleinsyrehybridisering og sekventering
Super Pure Formamid er blevet forbehandlet med en harpiks med blandet leje, så det er klar til brug i nukleinsyrehybridisering og sekventering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formamide
Smeltepunkt 2 °C
Absorbans 0,05 maks. ved 280 nm
CAS 75-12-7
Tæthed 1.133g/cm³
Mængde 100 mL
Identifikation Beståelsesprøve
Emballage Ravgult glas
Fysisk form Væske
Analyseprocentområde ≥99.5 %
Molekylær formel CH3NO
Lineær formel H2NCH:O
Damptryk 0,08 mbar ved 20 °C
MDL nummer MFCD00007941
Viskositet 3,75 mPa/s ved 20 °C
Merck Index 15, 4265
Synonym methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
Kogepunkt 210 °C
InChI nøgle ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC=O
IUPAC navn formamid
Molekylvægt (g/mol) 45.04
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
Formel vægt 45.04
Procent renhed ≥99.5%
Grad Bioteknologi
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formamide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.