Få mere at vide
Formamide, ≥99.0% (GC), Reagent Grade, Honeywell™
Artikelnummer. 15648490 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Emballage:
Glass Bottle
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
250ml
4 L
500ml
5ml
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15648490 5 mL Glass Bottle 5ml
15697870 100 mL Glass Bottle 100ml
15627880 250 mL Glass Bottle 250ml
15637880 500 mL Glass Bottle 500ml
15607880 1 L Glass Bottle 1 L
15617880 2.5 L Poly Bottle 2.5 L
15638490 4 L Poly Bottle 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15648490 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. F75035ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Reagent Grade,≥99.0% (GC)
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-12-7
Molekylær formel CH3NO
Molekylvægt (g/mol) 45.04
MDL nummer MFCD00007941
InChI nøgle ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
IUPAC navn formamide
SMIL NC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formamide
pH 4.0 to 5.0 (at 20°C)
Smeltepunkt 1°C to 3°C
Farve Colorless
Tæthed 1.134g/mL at 25°C
Mængde 5 mL
Flammepunkt 175°C (347°F)
Tændingspunkt 932°F
Lugt Weak
Emballage Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Lineær formel HCONH2
Damptryk 0.08mmHg (20°C), 30mmHg (129°C)
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 505995
Kogepunkt 210°C (1013 hPa)
Opløselighedsinformation Fully miscible in water
Formel vægt 45.04g/mol
Procent renhed ≥99.0% (GC)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formamide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.