Få mere at vide
Formamide-13C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Formamide-13C |
| CAS | 51284-91-4 |
| Molekylær formel | 13CH3NO |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Carbamaldehyde-13C, Formimidic-13C Acid, Methanamide-13C, NSC 748-13C |
| InChI formel | InChI=1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)/i1+1 |
| SMIL | N[13CH]=O |
| IUPAC navn | aminoformaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 46.03 |
| Formel vægt | 46.0248 |