Få mere at vide
Formamide-1-d1, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Formamide-1-D |
| CAS | 35692-88-7 |
| Molekylær formel | C D H2 N O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Formamide-1-d (7 CI, 9 CI), Form-d-amide (6 CI), Formamide-d1, Formamide-1-D, [1-2 H]Formamide, Carbamaldehyde-d, Form-d-imidic acid, Formamide-1-d1 |
| InChI formel | InChI=1 S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)/i1D |
| SMIL | [2 H]C(=O)N |
| IUPAC navn | deuterioformamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 46.0468 |
| Formel vægt | 46.0277 g/mol |
| Vis mere |