Få mere at vide
Formalin-d2 (20% w/w in H2O), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Formaldehyde-d2 |
| CAS | 1664-98-8 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | H2O |
| Molekylær formel | C 2H2 O |
| Mængde | 20 g |
| Synonym | Deuterated formaldehyde, Formalin-d2 |
| InChI formel | InChI=1 S/CH2O/c1-2/h1H2/i1D2 |
| SMIL | [2 H]C(=O)[2 H] |
| IUPAC navn | dideuteriomethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 32.04 |
| Vis mere |