Få mere at vide
Formaldoximtrimerhydrochlorid, 95%
Artikelnummer. 11438910
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11438910 50 g 50g
11428910 10 g 10g
11466047 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11438910 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25063.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6286-29-9 | C3H10ClN3O3 | 171,58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6286-29-9
Molekylær formel C3H10ClN3O3
Molekylvægt (g/mol) 171.58
MDL nummer MFCD00012778
InChI nøgle VRHJXINSVWQXEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym formaldoxime trimer hydrochloride, sym-triazinetriol hydrochloride, triformoxime hydrochloride, 1,3,5-triazinane-1,3,5-triol hydrochloride, 1,3,5-triazaperhydroine-1,3,5-triol, chloride, 1,3,5-triazine, hexahydro-1,3,5-trihydroxy-, hydrochloride
PubChem CID 15919123
IUPAC navn 1,3,5-trihydroxy-1,3,5-triazinan;hydrochlorid
SMIL Cl.ON1CN(O)CN(O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formaldoxime trimer hydrochloride
Smeltepunkt ∼128 °C (opdeling)
Mængde 50 g
FN nummer UN2811
Beilstein 3690722
Følsomhed Hygroskopisk
Formel vægt 171.57
Procent renhed 95%