Få mere at vide
Scharlab FORMALDEHYDLÖSNING 37% PSS1L
Brand: Scharlab FO00101000
FORMALDEHYDLÖSNING 37% PSS1L
Sikkerhed og håndtering
- Formaldehyde, oplosning 37% w/w, extra pure, USP, stabilized with approx. 10%
Signalord
- Fare
Farekategori
- Akut toksicitet Kategori 3
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H311 + H331-Livsfarlig ved hudkontakt eller indånding.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H370-Forårsager organskader.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
- MIXTURE LIST-Indeholder: Formaldehyde, Methanol