Få mere at vide
Formaldehyde, Technical, Solution, Stabilised In Methanol, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| Emballage | HDPE plastikflaske |
| Damptryk | 2 mbar ved 20 °C |
| Dampdensitet | > 1.0 |
| Fysisk form | Væske |
| Farve | Farveløs |
| pH | 3 til 4.2 |
| Smeltepunkt | -15 °C |
| Kogepunkt | 97 °C |
| Mængde | 2.5 L |
| Formel vægt | 30,02 g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Formaldehyde solution, 37%
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H370-Forårsager organskader.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Formaldehyde, Methylalcohol