Få mere at vide
Formaldehyd standardopløsning 1000 ppm, Chem Lab
Artikelnummer. 11949062
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11949062 100 ml 100ml
1 options
Artikelnummer. 11949062 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL01.0651.0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    334.00 DKK
    264.18 DKK / 100ml
    Spare 69.82 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Emballage Polyethylen
CAS 50-00-0
Løsningen indeholder 1000 μg/ml HCHO
Tæthed 1 g/mL
Fysisk form Væske
Koncentration 1000 μg/ml
Farve Farveløs
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Molekylvægt (g/mol) 30.03
Mængde 100 ml