Få mere at vide
Formaldehydopløsning Saltvand, Phosphat Bufret pH7,3, Ren, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10040170 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
25 L
Pakningsstørrelse:
25 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10040170 25 L 25 L
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10040170 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. F/1515/25
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-02-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Smeltepunkt −5 °C/23 °F
Farve Klar
pH 7.3
Kogepunkt 100 °C
Emballage Plastbeholder
MDL nummer 146963
Mængde 25 L
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formaldehyde solution saline , phosphate buffered pH 7,3
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H371-Kan forårsage organskader.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.