Få mere at vide
Formaldehyd opløsning, Honeywell
Mængde:
1 L
2.5 L
60 kg
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
60kg
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Formaldehyde Solution |
| Navn note | Meets analytical specification of Ph.Eur.BP |
| Tæthed | 1.09g/mL at 25°C |
| Flammepunkt | 64°C (147.2°F) |
| Lineær formel | HCHO |
| Mængde | 2.5 L |
| FN nummer | 2209 |
| Beilstein | 1209228 |
| Formel vægt | 30.03g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Formaldehyde solution
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H301 + H311 + H331-Giftig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H370-Forårsager organskader.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: formaldehyde, methanol