Få mere at vide
Formaldehydopløsning (36,5 - 38% i vand) (stabiliseret med ~10-15% methanol), TRC
Artikelnummer. 30408402
Skift visning
Mængde:
50 mL
Artikelnummer. Mængde
30408402 50 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30408402 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF69135550ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formaldehyde
CAS 50-00-0
Molekylær formel C H2 O
Mængde 50 mL
Synonym Formaldehyde, Methanal, BFV, F-gen, FM 282, FS 850A, Fannoform, Floguard 1015, Fordor, Formaldehyde-12C, Formalin, Formalin LM, Formalin Taisei, Formalith, Formic aldehyde, Formol, Fyde, Lysoform, Methaldehyde, Methyl aldehyde, Methylene oxide, Morbicid, NSC 298885, Optilyse, Oxomethane, Oxymethylene, Paraform, Superlysoform
InChI formel InChI=1S/CH2O/c1-2/h1H2
SMIL C=O
IUPAC navn Formaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 30.03
Formel vægt 30.0106
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 36.5-38 %