Få mere at vide
Formaldehyd opløsning, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11424689 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11424689 100 mL 100ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11424689 Leverandør Reagecon Leverandørnr. 1039101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    722.00 DKK
    670.30 DKK / 100ml
    Spare 51.70 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
CAS 50-00-0
Molekylær formel CH2O
MDL nummer MFCD00003274
Mængde 100 mL
Synonym formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
InChI nøgle WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
SMIL C=O
IUPAC navn formaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 30.03
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842