Få mere at vide
Formaldehyd natriumbisulfit tilsætningsforbindelse 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10397460 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
5g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10397460 1 kg Plastflaske 1kg
10193050 5 g Glasflaske 5g
15159193 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10397460 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 150690010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 870-72-4 | CH3NaO4S | 134.081 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 870-72-4
Molekylær formel CH3NaO4S
Molekylvægt (g/mol) 134.081
MDL nummer MFCD00044664
InChI nøgle UOULCEYHQNCFFH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxymethanesulfonate, formaldehyde sodium bisulfite, formbis, sodium formaldehyde bisulfite, sodium hydroxymethanesulphonate, methanesulfonic acid, hydroxy-, monosodium salt, sodium hydroxymethane sulfonate, sodium formaldehydebisulfite, unii-i566kha05f, methylolsulfonic acid sodium salt
PubChem CID 2723822
IUPAC navn natrium;hydroxymethansulfonat
SMIL C(O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formaldehyde sodium bisulfite addition compound
Navn note 95%
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Plastflaske
Lineær formel HOCH2SO3Na
Mængde 1 kg
Formel vægt 134.08
Procent renhed ≥94%
Fysisk form Pulver