Få mere at vide
Formaldehydnatriumbisulfit-tilsætningsforbindelse, 95%
Artikelnummer. 10193050 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
5g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10193050 5 g Glasflaske 5g
10397460 1 kg Plastflaske 1kg
15159193 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10193050 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 150690050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-07-2026
CAS: 870-72-4 | CH3NaO4S | 134,081 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 870-72-4
Molekylær formel CH3NaO4S
Molekylvægt (g/mol) 134.081
MDL nummer MFCD00044664
InChI nøgle UOULCEYHQNCFFH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxymethanesulfonate, formaldehyde sodium bisulfite, formbis, sodium formaldehyde bisulfite, sodium hydroxymethanesulphonate, methanesulfonic acid, hydroxy-, monosodium salt, sodium hydroxymethane sulfonate, sodium formaldehydebisulfite, unii-i566kha05f, methylolsulfonic acid sodium salt
PubChem CID 2723822
IUPAC navn natrium;hydroxymethansulfonat
SMIL C(O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Formaldehyde sodium bisulfite addition compound
Navn note 95%
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOCH2SO3Na
Mængde 5 g
Formel vægt 134.08
Procent renhed ≥94%
Fysisk form Pulver
Mostrar más Mostrar menos
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.