Få mere at vide
Formaldehyd natriumbisulfit, 95%
Beskrivelse
Formaldehydnatriumbisulfit, er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer. Det fungerer også som et farmaceutisk mellemprodukt. Det kan effektivt komplekse metalioner såsom Cu, Zn, Pb, co-aflejring med nikkelion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Formaldehyd natriumbisulfit, er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer. Det fungerer også som et farmaceutisk mellemprodukt. Det kan effektivt komplekse metalioner såsom Cu, Zn, Pb, co-aflejring med nikkelion.
Opløselighed Det er opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Hygroskopisk, Holdes væk fra syrer Stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Formaldehyde sodium bisulfite |
| Smeltepunkt | 200 °C (dec.) |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 2500 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,4236 |
| Opløselighedsinformation | Det er opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 134.09 |
| Procent renhed | 95% |