Få mere at vide
Formaldehyd natriumbisulfit, 95%
Artikelnummer. 11413277
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11413277 500 g 500g
11403277 100 g 100g
11423277 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11413277 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16194.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 870-72-4 | CH3NaO4S | 134,081 g/mol
Formaldehydnatriumbisulfit, er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer. Det fungerer også som et farmaceutisk mellemprodukt. Det kan effektivt komplekse metalioner såsom Cu, Zn, Pb, co-aflejring med nikkelion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Formaldehyd natriumbisulfit, er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer. Det fungerer også som et farmaceutisk mellemprodukt. Det kan effektivt komplekse metalioner såsom Cu, Zn, Pb, co-aflejring med nikkelion.
Opløselighed Det er opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Hygroskopisk, Holdes væk fra syrer Stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 870-72-4
Molekylær formel CH3NaO4S
Molekylvægt (g/mol) 134.081
MDL nummer MFCD00044664
InChI nøgle UOULCEYHQNCFFH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxymethanesulfonate, formaldehyde sodium bisulfite, formbis, sodium formaldehyde bisulfite, sodium hydroxymethanesulphonate, methanesulfonic acid, hydroxy-, monosodium salt, sodium hydroxymethane sulfonate, sodium formaldehydebisulfite, unii-i566kha05f, methylolsulfonic acid sodium salt
PubChem CID 2723822
IUPAC navn natrium;hydroxymethansulfonat
SMIL C(O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formaldehyde sodium bisulfite
Smeltepunkt 200 °C (dec.)
Lugt Lugtfri
Mængde 500 g
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,4236
Opløselighedsinformation Det er opløseligt i vand.
Formel vægt 134.09
Procent renhed 95%