Få mere at vide
Formaldehyd natriumbisulfit, 95%
Artikelnummer. 11403277
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11403277 100 g 100g
11413277 500 g 500g
11423277 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11403277 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16194.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 870-72-4 | CH3NaO4S | 134,081 g/mol
Formaldehydnatriumbisulfit, er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer. Det fungerer også som et farmaceutisk mellemprodukt. Det kan effektivt komplekse metalioner såsom Cu, Zn, Pb, co-aflejring med nikkelion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Formaldehyd natriumbisulfit, er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer. Det fungerer også som et farmaceutisk mellemprodukt. Det kan effektivt komplekse metalioner såsom Cu, Zn, Pb, co-aflejring med nikkelion.
Opløselighed Det er opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Hygroskopisk, Holdes væk fra syrer Stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 870-72-4
Molekylær formel CH3NaO4S
Molekylvægt (g/mol) 134.081
MDL nummer MFCD00044664
InChI nøgle UOULCEYHQNCFFH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxymethanesulfonate, formaldehyde sodium bisulfite, formbis, sodium formaldehyde bisulfite, sodium hydroxymethanesulphonate, methanesulfonic acid, hydroxy-, monosodium salt, sodium hydroxymethane sulfonate, sodium formaldehydebisulfite, unii-i566kha05f, methylolsulfonic acid sodium salt
PubChem CID 2723822
IUPAC navn natrium;hydroxymethansulfonat
SMIL C(O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formaldehyde sodium bisulfite
Smeltepunkt 200 °C (dec.)
Lugt Lugtfri
Mængde 100 g
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,4236
Opløselighedsinformation Det er opløseligt i vand.
Formel vægt 134.09
Procent renhed 95%
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Politique de confidentialité.