Få mere at vide
3M™ Formaldehyd Monitor 3271+
Product Code. 17991030 Shop All 3M Products
Change view
Click to view available options
Detekterbare analytter:
Formaldehyd
Product Code. Detekterbare analytter
17991030 Formaldehyd
1 options
Product Code. 17991030 Supplier 3M™ Supplier No. 7100251921
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3150.00 DKK
    2339.25 DKK / Pakke med 5
    Spare 810.75 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Formaldehyd Monitor 3721+ er en omkostningseffektiv og bekvem måde at udføre personlig luftprøvetagning for formaldehyd og visse andre aldehyder.
  • Moderne monitordesign
  • Enkel, omkostningseffektiv og praktisk
  • En gyldig metode til luftprøvetagning og analyse af formaldehyd og visse andre aldehyder
  • Nem at bruge: Bare klip skærmen til skjorterevers, krave eller lomme
  • Ikke-påtrængende: Skærme er små og lette og vil ikke forstyrre medarbejdernes aktiviteter
  • Dokumentation til industrihygiejner og IH-laboratorier tilgængelig efter anmodning
  • Analyse er ikke inkluderet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Detekterbare analytter Formaldehyd
Produkttype Personlig skærm
Model- 3721+