Få mere at vide
Formaldehyd, ekstra rent, opløsning 37-41%, spejlreflekskamera, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10170052 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
HDPE plastikflaske
Plastbeholder
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10170052 25 L Plastbeholder 25 L
10630813 500 mL HDPE plastikflaske 500ml
10231622 1 L HDPE plastikflaske 1 L
10160052 2.5 L HDPE plastikflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10170052 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. F/1501/25
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CH2O, CAS Nummer-50-00-0, 2,5L, 97 grader C, CHEBI:16842, Farveløs, 30,02g/mol, WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N, formaldehyd, -15 grader C, 3274, 30,026, HD plastflaske, 30,026, HD. 712, CO,> 1,0, 2 mbar ved 20 grader C
CH2O, CAS Nummer-50-00-0, 2,5L, 97 grader C, CHEBI:16842, Farveløs, 30,02g/mol, WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N, formaldehyd, -15 grader C, 3274, 30,026, HD plastflaske, 30,026, HD. 712, CO,> 1,0, 2 mbar ved 20 grader C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-00-0
Molekylær formel CH2O
Molekylvægt (g/mol) 30.03
MDL nummer MFCD00003274
InChI nøgle WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
IUPAC navn formaldehyd
SMIL C=O
Tekniske data
Emballage Plastbeholder
Damptryk 2mbar at 20°C
Dampdensitet > 1.0
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
pH 3 to 4.2
Smeltepunkt -15°C
Kogepunkt 97°C
Mængde 25 L
Formel vægt 30.02g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formaldehyde Solution 37%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.