Få mere at vide
Formaldehyd, ekstra rent, opløsning 37-41%, spejlreflekskamera, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
CH2O, CAS Nummer-50-00-0, 2,5L, 97 grader C, CHEBI:16842, Farveløs, 30,02g/mol, WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N, formaldehyd, -15 grader C, 3274, 30,026, HD plastflaske, 30,026, HD. 712, CO,> 1,0, 2 mbar ved 20 grader C
Tekniske data
Tekniske data
| Emballage | HDPE plastikflaske |
| Damptryk | 2mbar at 20°C |
| Dampdensitet | > 1.0 |
| Fysisk form | Væske |
| Farve | Farveløs |
| pH | 3 to 4.2 |
| Smeltepunkt | -15°C |
| Kogepunkt | 97°C |
| Mængde | 2.5 L |
| Formel vægt | 30.02g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Formaldehyde Solution 37%
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H370-Forårsager organskader.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Formaldehyde, Methanol