Få mere at vide
Formaldehyde-d2 (~20% in D2O), TRC
Artikelnummer. 30402741
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
30402741 1 mL
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30402741 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF6913521ML
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formaldehyde-d2
CAS 1664-98-8
Molekylær formel C 2H2 O
Mængde 1 mL
Synonym Deuterated formaldehyde, Formalin-d2
InChI formel InChI=1S/CH2O/c1-2/h1H2/i1D2
SMIL [2H]C(=O)[2H]
IUPAC navn dideuteriomethanone
Molekylvægt (g/mol) 32.04
Formel vægt 32.0231
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 20 %