Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Formaldehyd, ACS-reagens, 37 vægt% opløsning, stab. 10-15% methanol
Artikelnummer. 10299980 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10299980 100 g Plastflaske 100g
10647021 1 kg Plastflaske 1kg
10722204 5 kg Plastflaske 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10299980 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 410731000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.91 DKK
    196.65 DKK / 100g
    Spare 21.26 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Formaldehyd, formalin, CAS # 50-00-0, er et farveløst flygtigt stof, der bruges som histologisk fikseringsmiddel og desinfektionsmiddel. | CAS: 50-00-0 | CH2O | 30,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Formaldehyd (formalin) er en organisk forbindelse, der bruges til tværbinding af proteiner i biologiske prøver såsom vævssnit, kulturceller og hele prøver
  • Formaldehyd er et mellemprodukt i forbrændingen af metan og kan eksistere i mange former
  • Det er en flygtig, farveløs væske; kan opbevares langtidsholdbart i passende beholdere
  • Leveres stabiliseret i opløsning med methanol
Applikationer
  • Kan bruges i smerteforskning til induktion af smerte og betændelse
  • Monomerisk formaldehyd er formuleret specielt til laboratorieapplikationer
  • Almindeligvis brugt i RNA-isolering som et denatureringsmiddel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Formaldehyde
Navn note 37 vægtprocent løsning
CAS 50-00-0, 7732-18-5, 67-56-1
Smeltepunkt -15,0 °C
Farve Klar
Tæthed 1.0830g/mL
Kogepunkt 97,0 °C
Flammepunkt 50 °C
Emballage Plastflaske
Molekylær formel CH2O
Lineær formel HCHO
Brydningsindeks 1,3755 til 1,3775
MDL nummer MFCD00003274
Mængde 100 g
Fieser 01,397; 02,200; 04,238; 05,312; 06,264; 07,158; 08,231; 09,224; 10,186; 11,240; 12,232; 14,168; 15,161; 16,171
Merck Index 15, 4263
Synonym formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether og acetone
InChI nøgle WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
SMIL C=O
IUPAC navn formaldehyd
Stabilisator 10 til 15% methanol
Molekylvægt (g/mol) 30.03
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
Formel vægt 30.03
Damptryk 2 mbar ved 20 °C
Procent renhed 36,5 til 38,0 %
Grad ACS-reagens
Fysisk form Løsning
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Formaldehyde, 37 wt% solution, stabilized with methanol
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H370-Forårsager organskader.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Precautionary Statement
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Formaldehyde, Methylalcohol