Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Formaldehyd, 4% i PBS
Artikelnummer. 15413179
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15413179 250 mL 250ml
15423179 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15413179 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60401.AK
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Formaldehyd, der bruges som embalimerstof på grund af dets evne til at krydsbinde primære aminogrupper i proteiner gennem en methylen-bindning, anvendes også i adskillige industrielle anvendelser og organiske synteser. | CAS: 50-00-0 | CH2O | 30,03 g/mol
Formaldehyd, der anvendes som et balsameringsmiddel på grund af dets evne til at tværbinde primære aminogrupper i proteiner gennem en methylenbinding, Formaldehyd bruges også i adskillige industrielle anvendelser og organiske synteser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-00-0
Molekylær formel CH2O
Molekylvægt (g/mol) 30.03
MDL nummer MFCD00003274
InChI nøgle WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
IUPAC navn formaldehyd
SMIL C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formaldehyde
Fysisk form Væske
Emballage Plastflaske
Mængde 250 mL
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, ethanol, acetone og ether.
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formaldehyde, 4% in PBS
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: formaldehyde