Få mere at vide
Formaldehyd 4% bufferet, Solveco
Artikelnummer. 30281149
Skift visning
Emballage:
10 l beholder
10 l pose i en æske
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Emballage
30281149 10 l pose i en æske
30281148 10 l beholder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30281149 Leverandør Solveco Chemicals Leverandørnr. 1259
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Formaldehyd 4% (Formalin 10%) saltvandsbufferet til brug ved vævsprøvefiksering.
Formaldehyd 4% er en højkvalitets fixeringsopløsning, der er specielt formuleret til brug i histopatologi. Denne løsning er ideel til at bevare vævsprøver og sikre deres integritet og stabilitet for nøjagtig mikroskopisk undersøgelse.
  • Effektiv vævsfiksering: Den 4% koncentration af formaldehyd er optimeret til at standse enzymatisk og bakteriel nedbrydning efter vævsfjernelse og bevare cellulære og ekstracellulære strukturer så tæt som muligt på deres naturlige tilstand.
  • Bufferformulering: Med salt buffret opretholder denne opløsning et stabilt pH-niveau, hvilket er afgørende for at forhindre, at formaldehydet bliver surt over tid. Denne buffering sikrer ensartede fikseringsresultater og forhindrer potentiel nedbrydning af vævsprøven.
  • Vedligeholder vævsarkitektur: Krydsbinder proteiner i vævet, hvilket stabiliserer cellens morfologi og sammensætning for pålidelig histologisk analyse.
  • Lethed ved at opdele sektioner: Faste væv bliver faste og lette at skære i tynde snit, hvilket muliggør en glat forberedelse til mikroskopisk undersøgelse.
  • Langtidsopbevaring: Giver fremragende bevaring, så vævsprøver kan opbevares i længere perioder uden væsentlig nedbrydning.
  • Forbedret bejdsning: Sikrer effektiv farvning, hvilket gør det lettere at visualisere og analysere forskellige vævskomponenter under mikroskopet.
Formaldehyd 4% er essentielt for nøjagtig vævsfiksering og pålidelige histopatologiske resultater, hvilket gør det til en fast bestanddel i laboratoriemiljøer.
Produktet er CE-mærket som et generelt IVD-produkt i overensstemmelse med In vitro Diagnostic Directive (forordning (EU) 2017/746 om in vitro diagnostiske medicinske produkter).
Tekniske data
Emballage 10 l pose i en æske
Mængde 10 L
Molekylvægt (g/mol) 30.03 g/mol
Procent renhed 4%
Grad Reagens
Fysisk form Viskøs væske