Få mere at vide
Formaldehyd 4% bufret, Solveco
Artikelnummer. 18092193
Skift visning
Mængde:
1 L
5 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18092193 25 L
18012193 5 L
18072203 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18092193 Leverandør Solveco Chemicals Leverandørnr. 1093
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Formaldehyd 4% (også kendt som Formalin 10%), saltvandsbuffer til brug i vævsprøvefiksering.
Formaldehyd 4% er en fikseringsopløsning af høj kvalitet, der er specielt formuleret til brug i histopatologi. Denne løsning er ideel til at bevare vævsprøver og sikre deres integritet og stabilitet til nøjagtig mikroskopisk undersøgelse.
  • Effektiv vævsfiksering: Koncentrationen på 4 % af formaldehyd er optimeret til at standse enzymatisk og bakteriel nedbrydning efter vævsfjernelse, og bevare cellulære og ekstracellulære strukturer så tæt som muligt på deres naturlige tilstand.
  • Bufret formulering: Bufret med salt holder denne opløsning et stabilt pH-niveau, hvilket er afgørende for at forhindre formaldehydet i at blive surt over tid. Denne buffering sikrer ensartede fikseringsresultater og forhindrer potentiel nedbrydning af vævsprøven.
  • Vedligeholder vævsarkitektur: Tværbinder proteiner i vævet, stabiliserer cellulær morfologi og sammensætning til pålidelig histologisk analyse.
  • Nem sektionering: Fixerede væv bliver faste og nemme at skære i tynde sektioner, hvilket letter en smidig forberedelse til mikroskopisk undersøgelse.
  • Langtidsopbevaring: Giver fremragende konservering, hvilket gør det muligt at opbevare vævsprøver i længere perioder uden væsentlig nedbrydning.
  • Forbedret farvning: Sikrer effektiv farvning, hvilket gør det nemmere at visualisere og analysere forskellige vævskomponenter under mikroskopet.
Formaldehyd 4% er afgørende for nøjagtig vævsfiksering og pålidelige histopatologiske resultater, hvilket gør det til en fast bestanddel i laboratoriemiljøer.
Produktet er CE-mærket som et generelt IVD-produkt i henhold til in vitro-diagnostisk direktiv (Forordning (EU) 2017/746 om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik).
Identificadores de productos químicos
Molekylvægt (g/mol) 30.03
Especificaciones
Mængde 25 L
Procent renhed 4%
Grad Reagens
Fysisk form Viscous Liquid or Low Melting Solid
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 25L Formaldehyde 4% Buffered
Palabra de advertencia
  • Fare
Clasificación
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Consejos de prudencia
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Formaldehyde, Methanol
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.